Natriumhydroxid 40% in wässriger Lösung, BAKER, Laborreagens, J.T.Baker®
Artikelnr. 6165.9010
Lieferant: Avantor
CAS-Nummer:
Spezifikationen
- Packung:Kunststoffkanister
- VE:10 L
- Seq:5214
Spezifikationen
Spezifikation Testergebnisse
- Assay:min. 40.0 %
- Density (g/ml) at 20°C:min. 1.43
- Iron (Fe):max. 5
- Nitrogen Compounds (as N):max. 5
Spezifikation Testergebnisse
Über diesen Artikel
:
:40 g/mol
Siedepunkt:119…135 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt:9…10 °C
Dichte:1,53 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur:Raumtemperatur
EINECS:215-185-5
UN:1824
ADR:8,II
:GHS05
CAS-Nummer:1310-73-2
Formel:NaOH
MDL-Nummer:MFCD00003548