ContactUsLinkComponent
Salpetersäure 60%
Corrosive
Salpetersäure 60%
Catalog # 29698.233
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
undefined
Corrosive
Salpetersäure 60%
Catalog # 29698.233
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
Specifications
  • Packung:
    Kunststoffflasche
  • VE:
    250 mL
  • Seq:
    2590
Specifications
About this item
 :
 :63.01 g/mol
Boiling Pt:∼120 °C (1013 hPa)
Melting Pt:–22 °C
Density:1.37 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature:Raumtemperatur
EINECS:231-714-2
UN:2031
ADR:8,II
 :GHS05
CAS Number:7697-37-2
Formula:HNO₃
MDL Number:MFCD00011349