AuftragsverfolgungKontakt
Flußsäure 38%
Kunststoffflasche für Feststoffe, 500 g
Artikelnr. WAKO639-03295
Giftig
Ätzend
Marketsource
Anbieter:   Wako
Flußsäure 38%
Artikelnr. WAKO639-03295
Anbieter:  Wako
Marketsource
CAS Nummer:  7664-39-3
Flußsäure 38%
Kunststoffflasche für Feststoffe, 500 g
CAS Nummer:  7664-39-3
Preis
599,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 g
Product Details & Documents
  • CAS Nummer:7664-39-3
  • Formel:HF
  • MDL-Nummer:MFCD00011346
  • Molekulargewicht:20.01 g/mol
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:231-634-8
  • UN:1790
  • ADR:8,II
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Kunststoffflasche für Feststoffe
  • VE:
    500 g
Spezifikationen