AuftragsverfolgungKontakt
Testglas, konisch | Avantor
Testglas, konisch
Anbieter:   ROGO SAMPAIC
Testglas, konisch
Anbieter:  ROGO SAMPAIC
Zertifikate
Testglas, konisch
2 Optionen unten verfügbar
Product Details & Documents
Soda-Kalkglas.
  • Außergewöhnliche Chemikalienbeständigkeit Breiter Fuß für Stabilität Flüssigkeitsvolumen ist einfach zu lesen
Ideal für einen großen Anwendungsbereich Mit metrischen Graduierungen
Product Family Options
Produktinformationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.