Zubehör für Labor-Tangentialflussfiltrationsgeräte Ultrasette™
Catalog # 516-8190
Supplier: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Specifications
- Bezeichnung:Anschlusspaket für Druckmessgerät, Umfang: 1 NPT-Druckmessgerät (3,2 mm, 0–4,1 bar), 2 PP-Schlaucholiven (Außendurchmesser 6,4 mm) für 3,2-mm-NPT-Anschlüsse, 1 Gewinde-T-Stück aus PP (3,2 mm), 1 Schraubzwinge, 2 Edelstahl-Schlauchklemmen
- VE:1
Specifications
About this item
Certifications:
Accessories information:
Ordering information:
Delivery:
Packaging:
Caution: