Chrom ≥99,95% (Metall-Basis), Aufdampfplatte, Ø 50.8 mm (2.0 in), Dicke 6.35 mm (0.250 in)
Artikelnr. 40843.KS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
CAS-Nummer:
Spezifikationen
- VE:1
- Seq:0001
Spezifikationen
Über diesen Artikel
:
Merck-Index:12,02288
Siedepunkt:2469 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt:1840 °C
Dichte:7.2 g/cm³ (20 °C)
:52 g/mol
Lagertemperatur:Raumtemperatur
EINECS:231-157-5
CAS-Nummer:7440-47-3
Formel:Cr
MDL-Nummer:MFCD00010944