ContactUsLinkComponent
Adenovirus purification kits, Vivapure® AdenoPACK™
Lieferant:  Sartorius
Zertifikate
undefined
Adenovirus purification kits, Vivapure® AdenoPACK™
Lieferant:  Sartorius
Spezifikationen
  • Refine target molecule:
    Viral DNA
  • Sample type:
    Cultured cells
  • Target molecule:
    DNA
Spezifikationen
Zugehörige Informationen
Frequently Bought Together