AuftragsverfolgungKontakt
Probenröhrchen (PS) mit Stülpdeckel (PE)
12,00 ml, 24,5 mm, 38 mm, Transparent, Weiß
Artikelnr. BRND722060
Anbieter:   Brand
Probenröhrchen (PS) mit Stülpdeckel (PE)
Artikelnr. BRND722060
Anbieter:  Brand
Probenröhrchen (PS) mit Stülpdeckel (PE)
Probenröhrchen (PS) mit Stülpdeckel (PE)
12,00 ml, 24,5 mm, 38 mm, Transparent, Weiß
Preis
171,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
Small sample container with white press-on lid.
Spezifikationen
  • Ext.Ø:
    24,5 mm
  • Kapazität:
    12,00 ml
  • Farbe:
    Transparent
  • Höhe:
    38 mm
  • Verschluss-Farbe:
    Weiß