ContactUsLinkComponent
VWR® Kanülenbehältersysteme, Rot
  119-0900
undefined
VWR® Kanülenbehältersysteme, Rot
  119-0900
  • Kapazität:
    0,9 l
  • Farbe:
    Rot
  • Bezeichnung:
    Klein
  • Seq:
    01
  • B×T×H:
    89×89×178 mm
  • VE:
    1
Behältersysteme für spitze Gegenstände bieten Lösungen für die sichere und effektive Aufbewahrung und Entsorgung von kontaminierten Nadeln, Spritzen und anderen scharfkantigen Gegenständen. Wählen Sie aus drei verschiedenen Systemen mit einer Auswahl an verschiedenen Größen.
  • Durchstoßsicher sowie sichere Verwendung in Autoklav und Verbrennungsanlage.
  • Transparente, Verschlussdeckel
  • Öffnung zum Entfernen von Nadeln
Diese stapelbaren, durchstoßsicheren Behälter für spitze Gegenstände können im Autoklav und in der Verbrennungsanlage verwendet werden. Sie verfügen über transparente, verschließbare Deckel und Öffnungen zum Entfernen von Nadeln. Die gewundenen Pfadsysteme schränken den Zugriff mit der Hand ein.
Die Behälter für scharfe Gegenstände mit verlängertem Hals verfügen über einen vertikalen Trichterabwurf und verlängerte Griffe. Durchstoßsicher sowie sichere Verwendung in Autoklav und Verbrennungsanlage.