2,2',4,4'-Tetrahydroxybenzophenon
Glass bottle for solids, 100 g
Artikelnr. MOLE11590326-100G
Marketsource
Anbieter: Molekula
2,2',4,4'-Tetrahydroxybenzophenon
Artikelnr. MOLE11590326-100G
Anbieter: Molekula
Marketsource
CAS Nummer: 131-55-5
Springe zu:
Product Details & Documents
Synonyme: Bis(2,4-dihydroxyphenyl)methanone
- CAS Nummer:131-55-5
- Formel:C₁₃H₁₀O₅
- MDL-Nummer:MFCD00002278
- Molekulargewicht:246.22 g/mol
- Siedepunkt:100…102 °C (40 mmHg)
- Schmelzpunkt:196…198 °C
- Dichte:1,498 g/cm³ (20 °C)
- EINECS:205-028-9
Spezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:100 g