β-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid Dinatriumsalz, reduzierte Form (NADH-Na₂)
ROCH10128023001
: ROCHE
:
- Packung:Kunststoffflasche für Feststoffe
- VE:1 g
- Seq:3047
:
:709.41 g/mol
:M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
:210-123-3
:606-68-8
:C₂₁H₂₇N₇Na₂O₁₄P₂
:MFCD00036200