AuftragsverfolgungKontakt
Lugolsche Lösung | Avantor
Lugolsche Lösung
Glasflasche, 50 mL
Anbieter:   VWR Chemicals
Lugolsche Lösung
Artikelnr. 499319OO
Anbieter:  VWR Chemicals
CAS Nummer:  
Lugolsche Lösung
Lugolsche Lösung
Glasflasche, 50 mL
CAS Nummer:  
Preis
28,20 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 50 mL
Product Details & Documents
VWR International declares that the the growth promotion testing of this product is performed in compliance with ISO 11133:2014 standard “Microbiology of food, animal feed and water - Preparation, production, storage and performance testing of culture media”
  • Dichte:1,01 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    50 mL