AuftragsverfolgungKontakt
Mayer's Hämalaunlösung
Mayer's Hämalaunlösung
Glasflasche, 2,5 L
Catalog # CTEH640400
Irritant
Marketsource
Supplier:   CLIN TECH
Mayer's Hämalaunlösung
Catalog # CTEH640400
Supplier:  CLIN TECH
Marketsource
CAS Number:  
Mayer's Hämalaunlösung
Glasflasche, 2,5 L
CAS Number:  
Price
155,00 €
Log in for availability
1 * 2,5 L
Product Details & Documents
  • Density:1,05 g/cm³ (20 °C)
  •  :Density: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Specifications
Specifications
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    2,5 L