ContactUsLinkComponent
May-Grünwalds Eosin-Methylenblau
Irritant
May-Grünwalds Eosin-Methylenblau
Catalog # MOLEM35755821
Supplier:  Molekula
CAS Number:  
Irritant
May-Grünwalds Eosin-Methylenblau
Catalog # MOLEM35755821
Supplier:  Molekula
CAS Number:  
Specifications
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    25 g
  • Seq:
    3308
Specifications
About this item
 :
 :GHS07
Storage Temperature:Raumtemperatur
MDL Number:MFCD00131580