AuftragsverfolgungKontakt
May-Grünwalds Eosin-Methylenblau | Avantor
May-Grünwalds Eosin-Methylenblau
Glasflasche, 1 L
Artikelnr. CTEH61024/1
Reizend
Marketsource
Anbieter:   CLIN TECH
May-Grünwalds Eosin-Methylenblau
Artikelnr. CTEH61024/1
Anbieter:  CLIN TECH
Marketsource
CAS Nummer:  
May-Grünwalds Eosin-Methylenblau
Glasflasche, 1 L
CAS Nummer:  
Preis
45,20 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 L
Product Details & Documents
  • MDL-Nummer:MFCD00131580
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    1 L
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.