Dextrin
Kunststoffflasche für Feststoffe, 250 g
Artikelnr. ROTH3488.1
Marketsource
Anbieter: Roth Carl
Springe zu:
Product Details & Documents
Synonyme: Dextrin
- CAS Nummer:9004-53-9
- Formel:(C₆H₁₂O₆)n
- MDL-Nummer:MFCD00081554
- Molekulargewicht:180.16 g/mol
- Merck-Index:13,02971
- Dichte:1,45 g/cm³ (20 °C)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:232-675-4
Spezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Kunststoffflasche für Feststoffe
- VE:250 g