Docusatnatrium
Glasflasche für Feststoffe, 200 mg
Artikelnr. PROOBP133
Anbieter: LGC Standards PROMOCHEM
Springe zu:
Product Details & Documents
Synonyme: Dioctyl sulphosuccinate sodium salt, Dioctyl sulphosuccinate, sodium salt, Sodium dioctyl sulphosuccinate, Sodium 1,4-bis((2-ethylhexyl)oxy)-1,4-dioxobutane-2-sulphonate, bis(2-Ethylhexyl) sodium sulphosuccinate
- CAS Nummer:577-11-7
- Formel:C₂₀H₃₇NaO₇S
- MDL-Nummer:MFCD00012455
- Molekulargewicht:444.57 g/mol
- Merck-Index:12,03460
- Siedepunkt:∼180 °C (1013 hPa)
- Schmelzpunkt:∼155 °C
- Dichte:∼1,1 g/cm³ (20 °C)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:209-406-4
Spezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:200 mg