Überspringen zu Kopf-Ebene
Überspringen zu Hauptinhalt
Überspringen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
0,00 €
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Austria
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
Heim
Schiff-Reagenz
Schiff-Reagenz, Sigma-Aldrich®
Schiff-Reagenz, Sigma-Aldrich®
3952016-500ML
:
SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
:
Schiff-Reagenz, Sigma-Aldrich®
3952016-500ML
:
SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
:
Packung:
Glasflasche
VE:
500 mL
Seq:
2725
:
:
1.1 g/cm³ (20 °C)
:
1789
:
8,III
:
M-Clarity™ quality level = MQ500 (
more info.
)
:
GHS05
:
GHS08
:
1
:
MFCD00081985