AuftragsverfolgungKontakt
(+)-Camphen
(+)-Camphen
Glass bottle for solids, 500 g
Artikelnr. ROTH7558.1
Marketsource
Anbieter:   Roth Carl
(+)-Camphen
Artikelnr. ROTH7558.1
Anbieter:  Roth Carl
Marketsource
CAS Nummer:  5794-03-6
(+)-Camphen
Glass bottle for solids, 500 g
CAS Nummer:  5794-03-6
Preis
134,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 g
Product Details & Documents
Synonyme:  (1R)-(+)-2,2-Dimethyl-3-methylenebicyclo[2.2.1]heptane, (+)-3,3-Dimethyl-2-methylennorcamphane
  • CAS Nummer:5794-03-6
  • Formel:C₁₀H₁₆
  • Molekulargewicht:136.24 g/mol
  • Dichte:0,85 g/cm³ (20 °C)
  • ADR:4.1,II
  •  :Density: 0.85 g/cm³ (20 °C)
  • EINECS:227-336-2
  • UN:1325
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    500 g