AuftragsverfolgungKontakt
Reverse osmosis water purification system, PURELAB® Prima
Reverse osmosis water purification system, PURELAB® Prima
 :  
Reverse osmosis water purification system, PURELAB® Prima
Reverse osmosis water purification system, PURELAB® Prima
The PURELAB Prima delivers up to 30 litres an hour of type III (RO) water. The system is ideal for feeding ultra-pure water systems and for a wide range of laboratory applications including glassware washing, autoclave feed and for use in environmental cabinets.
  • Easy to use; easy to handle, easy to operate and easy to maintain
  • All units can be placed on a bench or fixed to the wall using a wall-mounting kit
  • Unique membrane configuration: the reverse osmosis elements used are composite spiral polysulfone membranes
  • GRID (Graphically Represented Intuitive Display) user interface: simulation of operational mode, treatment flow path and reservoir water level to control the system more effectively
  • Safety features: automatic level control, audio-visual alarms, indicator lights to advise consumables need replacing
  • Up to 98% rejection of inorganics using reverse osmosis
Feed water: The PRIMA 7, 15 and 20 systems work with a wide range of pressures, ideally between 3 and 6 bar. If water pressure is lower than the minimum required, a boost pump can be installed inside the unit (some units are readily available with an integrated boost pump).
Specifications of water produced:
Minerals: Over 95% removed
Organic materials: Over 99% removed
TOC: Less than 50 ppb
Minerals: Over 95% removed
Organic materials: Over 99% removed
TOC: Less than 0,1 ppm
  • Catalog No:
  • 171-0375
  • ELGAPR030BPM1
  • Modell:
  • Prima 30
  • Prima 30
  • Durchschnittlicher Tagesbedarf:
  • 720 l
  • 720 l
  • Speisewasser:
  • Potable mains water supply
  • Potable mains water supply
  • Produktionsfließrate:
  • 30 L/h
  • 30 L/h
  • TOC-Gehalt:
  • <50 ppb
  • <50 ppb
  • Bakterien:
  • <5 CFU/ml
  • <5 CFU/ml
  • Partikel:
  • >99% rejection
  • >99% rejection
  • B×T×H:
  • 410×270×460 mm
  • 410×270×460 mm
  • Gewicht:
  • 13 kg (15 with internal boost pump)
  • 13 kg (15 kg with internal boost pump)
Product Family Options
Accessories
  •  
    Bezeichnung
  • 171-0449
    Wandmontage-Set für 75 l-Speicher
    1 * 1 ST
  •  
    Bezeichnung
  • ELGALC119
    Umkehrosmose-Module für die PURELAB® Modelle Option und Prima
    1 * 1 ST - 4 102,00 €
  •  
    Bezeichnung
  • 171-0450
    Wandmontage-Kit für PURELAB® Option und Prima
    1 * 1 ST - 235,00 €
  •  
    Bezeichnung
  • 171-0549
    Reinigungs­/Sterilisationstabletten
    1 * 12 ST - 57,00 €
  •  
    Bezeichnung
  • 171-0448
    Wandmontage-Set für 25- und 40-l-Speicher
    1 * 1 ST
  •  
    Bezeichnung
  • 171-0350
    Booster-Pumpe, 4 bar, für Purelab Prima und Purelab Option
    1 * 1 ST - 1 193,16 €
  •  
    Bezeichnung
  • 171-0451
    Tank LA611: 25 L mit 5 Füllstandsschaltern
    1 * 1 ST - 1 294,00 €
  •  
    Bezeichnung
  • 171-0452
    Tank LA612: 40 L
    1 * 1 ST - 1 690,00 €
  •  
    Bezeichnung
  • 171-0358
    Belüftungsfilter
    1 * 1 ST - 294,00 €
  •  
    Bezeichnung
  • ELGALC120
    Umkehrosmose-Module für die PURELAB® Modelle Option und Prima
    1 * 1 ST - 4 923,91 €
  •  
    Bezeichnung
  • ELGALC115
    Umkehrosmose-Module für die PURELAB® Modelle Option und Prima
    1 * 1 ST - 3 175,00 €
  •  
    Bezeichnung
  • ELGACHHYRO328956
    Reinigungslösung, Elgalite RF, 250 ml
    1 * 6 ST
  •  
    Bezeichnung
  • 171-0453
    Behälter LA613: 75 l
    1 * 1 ST - 2 108,00 €
  •  
    Bezeichnung
  • 171-0474
    Umkehrosmose-Membran für die PURELAB® Modelle Option und Prima
    1 * 1 ST - 1 066,00 €
  •  
    Bezeichnung
  • ELGALC123
    Carbon filter cartridge, removes free chlorine and particles to protect RO membrane
    1 * 1 ST - 96,00 €
  •  
    Bezeichnung
  • 171-0455
    Docking-Tank LA621: 35 l
    1 * 1 ST - 1 613,00 €
  •  
    Bezeichnung
  • 171-0454
    Docking-Tank LA620: 35 l
    1 * 1 ST
  •  
    Bezeichnung
  • ELGACFVFYC300908
    Belüftungsfilter