ContactUsLinkComponent
Thermometer für Luft-/Infrarot-Oberflächenmessungen, testo 810
  620-3306
 :  Testo
undefined
Thermometer für Luft-/Infrarot-Oberflächenmessungen, testo 810
  620-3306
 :  Testo
  • Messbereich:
    IR: −30…+300; NTC: −10…+50 °C
  • Auflösung:
    0,1 °C
  • Gewicht:
    90 g
  • B×T×H:
    119×46×25 mm
  • Genauigkeit:
    ±2,0 (−30…+100); IR: ±2,0 %; NTC: ±0,5 °C
  • VE:
    1
Das testo 810 ermöglicht die Messung der Lufttemperatur und gleichzeitige kontaktfreie Messung der Oberflächentemperatur mit nur einem Gerät. Das Thermometer verfügt zudem über ein beleuchtetes Display.
  • Ein-Punkt-Laser-Messfleckmarkierung mit 6:1-Optik
  • Anzeige der Differenz zwischen Luft- und Oberflächentemperatur
  • 'HOLD'-Funktion
  • Minimum/Maximum-Werte
  • Einstellbare Abstrahlung
Lasermessfleckmarkierung und NTC-Thermometer.
 : Wird mit Kalibrierprotokoll, Schutzkappe, Armgurt, Gürtelhalterung und 2-AAA-Batterien geliefert, die bei Betrieb ohne Displaybeleuchtung etwa 50 Stunden halten.