AuftragsverfolgungKontakt
VWR® Traceable®, wasser-/stoßfeste Thermometer
−50…+300 °C, ±1,0 °C, 0,1 (–19,9…+199,9); 1,0 °C, 44,5 mm, Ø 44,5 mm, 57 g
  620-2017
VWR® Traceable®, wasser-/stoßfeste Thermometer
  620-2017
VWR® Traceable®, wasser-/stoßfeste Thermometer
VWR® Traceable®, wasser-/stoßfeste Thermometer
−50…+300 °C, ±1,0 °C, 0,1 (–19,9…+199,9); 1,0 °C, 44,5 mm, Ø 44,5 mm, 57 g
90,90 €
1 * 1 ST
Diese Thermometer für Nassbereiche können zur Überwachung von Flüssigkeiten, Luft/Gas oder halbfesten Stoffen in Gefrierschränken, Wasserbädern, Außentanks, Inkubatoren und Kühlschränken verwendet werden. Auf Knopfdruck ruft der Speicher die höchsten und niedrigsten Temperaturwerte über einen beliebigen Zeitraum ab. Jede Sekunde werden Updates gelesen. Das Gerät ist so konstruiert, dass es Falltests aus bis zu 1,5 Metern Höhe standhält.
  • Wasserdichtes LCD
  • Stoßfest für den mobilen Einsatz
  • Gut lesbare große Ziffern sind auf einen Blick erkennbar
Fühler aus Edelstahl (Lר: (127×3,6 mm) mit 3 Meter Kabel.
 : Rückführbar auf NIST. Konformität mit ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 und 9001.
 :
 :
 : Lieferung mit Sonde, Kabel, Saugnäpfen, Magnetstreifen, VELCRO® zur Befestigung an jeder Oberfläche, Traceable®-Kalibrierungszertifikat und 1,5-Volt -Batterie.
 :
 :
 :
  • Ø:
    44,5 mm
  • Messbereich:
    −50…+300 °C
  • Auflösung:
    0,1 (–19,9…+199,9); 1,0 °C
  • Gewicht:
    57 g
  • Seq:
    03
  • B×T×H:
    Ø 44,5 mm
  • Genauigkeit:
    ±1,0 °C
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.