ContactUsLinkComponent
VWR® Traceable®, Digitales Präzisionsthermometer
Artikelnr. 620-2000
Lieferant:  VWR Collection
undefined
VWR® Traceable®, Digitales Präzisionsthermometer
Artikelnr. 620-2000
Lieferant:  VWR Collection
Spezifikationen
  • Messbereich:
    −50…+150 °C
  • Auflösung:
    0,001 °C
  • Gewicht:
    227 g
  • B×T×H:
    89×32×140 mm
  • Genauigkeit:
    ±0,05 °C
  • VE:
    1
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Dieses Thermometer kann bis zu 50 Temperaturwerte pro Stunde während einer Zeitspanne von 24 Stunden aufzeichnen. Die Folientasten sind spritzwassergeschützt und ermöglichen die Verwendung unter rauen Bedingungen.
  • Schnell ansprechender Fühler wird drei Mal pro Sekunde aktualisiert
  • Speichertaste zum Abrufen der Minimum-/Maximum-Messwerte
  • 'HOLD'-Funktion zum Einfrieren eines Wertes
Edelstahlfühler (Ø×L: 3,2×160 mm) mit Kabel (1,7 m).
W×D×H: 89×32×140 mm
Weight: 227 g
Traceability to NIST and from ISO 17025 calibration laboratory accredited by A2LA. Conformity to International Temperature Standard, ITS-90.
Certifications: Rückführbarkeit auf NIST von einem von der A2LA gemäß ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 und 9001 akkreditierten Kalibrierungslabor. Entspricht internationalem Temperaturstandard ITS-90.
Delivery: Wird mit einer PVC-Schutzhülle, einem Traceable® Kalibrierzertifikat, einer 9-Volt-Batterie und einem Fühler geliefert.