VWR® Traceable®, digitales Weitbereichsthermometer
Product Details & Documents
Zur Qualitätskontrolle, Routineüberwachung, Temperaturmessung in Küvetten, Gassystemen, Reagenzien, chemischen Lösungen, Erde, Wasserbädern, Öfen, Inkubatoren, Erdölprodukten, Lebensmitteln und Abwasser. Mit der Sofortspeichertaste können Sie die Mindest- und Höchstwerte für einen beliebigen Zeitraum abrufen. Thermoelementsonde Typ K aus Edelstahl für jede Sonde vom Typ J, K oder T.
- Computerausgabe ermöglicht den Anschluss des Thermometers an einen Computer oder Datenlogger zum Erfassen und Speichern der Messwerte
- Großes LCD mit Hintergrundbeleuchtung: Werte auch bei schlechten Lichtverhältnissen ablesbar
- Countup-Timer ermöglicht eine relative Zeitmessung während der Temperaturmessung und der Speicherung der min./max.-Werte
HINWEIS: Die Werte gelten für die mitgelieferte Edelstahlsonde. Mit passenden Fühlern, die separat bestellt werden müssen, kann das Thermometer Temperaturen von –200 bis +1370 °C messen.
Zertifizierung: Rückführbar auf NIST und konform mit dem Internationalen Temperaturstandard ITS-90. Entspricht ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 und 9001.
Bestellinformation:
Lieferumfang: Lieferung mit Sonde, 9-Volt-Batterie und Traceable®-Kalibrierungszertifikat.
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten:
Dokumente
620-2004
Bilder 360
TDS_VWR_DIGITAL_THERMOMETER_WIDE_RANGE_TRACEABLE
Produktspezifikation
VWR® for Temperature Measurement and Recording
Produktliteratur
Spezifikationen
- Messbereich:−50…+700 °C
- Auflösung:0,1 (–200…+640); 1,0 °C
- Gewicht:184 g
- B×T×H:70×32×178 mm
- Genauigkeit:±1 °C