Kernthermometer, Multi
−50…+200 °C, <1 °C (−30...+100 °C), 0,1 °C, 3,5 mm
620-6752
: Amarell
Elektronisches, praktisches, sehr gut ablesbares und vielseitig einsetzbares Thermometer zur schnellen und exakten Temperaturbestimmung.
- Haltefunktion
- Automatische Abschaltung nach 10 Minuten
- Werbeaufdruck möglich
Type: Piercing probe
Response time: T90= 4 sec
- Ø:3,5 mm
- Messbereich:−50…+200 °C
- Auflösung:0,1 °C
- Genauigkeit:<1 °C (−30...+100 °C)
- Cat. No.:620-6752
- Fühler:125 mm
- Akku-Typ:Runde Zelle LR44/A76
- Batterielebensdauer:5000 Stunden
- Betriebstemperatur:−10...+40 °C