AuftragsverfolgungKontakt
Minithermometer
Mini-Alarm-Thermometer, –50...+150 °C, ±1 °C (–30...+100 °C); ±2 °C (verbleibender Bereich), 0,1 °C (−19,9...+150 °C); 1 °C (−50...−20 °C)
  620-3123
 :   Testo
Minithermometer
  620-3123
 :  Testo
Minithermometer
Minithermometer
Mini-Alarm-Thermometer, –50...+150 °C, ±1 °C (–30...+100 °C); ±2 °C (verbleibender Bereich), 0,1 °C (−19,9...+150 °C); 1 °C (−50...−20 °C)
53,00 €
1 * 1 ST
Kleines und handliches Mini-Thermometer mit min./max. Alarm.
  • Einstellbarer min./max. Alarm. Akustisches Signal ertönt bei Über- oder Unterschreitung der individuell einstellbaren Grenzwerte
  • Fest angeschlossene Sonde (Einstechfühler mit 80-cm-Kabel)
  • Fühler und Kabel lassen sich bequem am Temperaturmessgerät verstauen
  • Mit Clip zur Aufstellung, Wandmontage oder Befestigung
Das Mini-Alarmthermometer eignet sich zur Temperaturmessung in Luft, in weichen pulverförmigen Stoffen und in Flüssigkeiten. Mit den mitgelieferten Clips kann das Mini-Alarmthermometer aufgestellt, an der Wand montiert oder (für den praktischen Transport) befestigt werden.
 : Lieferung mit Clip, Einstechsonde (Sondenlänge 190 mm, Sondenkabel 80 cm) und 2 AAA-Batterien.
  • Messbereich:
    –50...+150 °C
  • Auflösung:
    0,1 °C (−19,9...+150 °C); 1 °C (−50...−20 °C)
  • Bezeichnung:
    Mini-Alarm-Thermometer
  • Genauigkeit:
    ±1 °C (–30...+100 °C); ±2 °C (verbleibender Bereich)
  • Cat. No.:
    620-3123
  • Fühler:
    Lר: 190×3 mm
  • Kabellänge der Sonde:
    80 cm
  • B×T×H:
    64×18×100 mm
  • Akku-Typ:
    2 Batterien Typ Mikro AAA 1,5 V (LR03)
  • Gehäusematerial:
    ABS
  • Batterielebensdauer:
    500 Stunden
  • Betriebstemperatur:
    -10...+50 °C
  • Gewicht:
    135 g
  • Display:
    LCD