ContactUsLinkComponent
Magnetrührer für Wasser- und Druckluftbetrieb
Magnetrührer für Wasser- und Druckluftbetrieb
Catalog # 442-4165
Supplier:  KARTELL
undefined
Magnetrührer für Wasser- und Druckluftbetrieb
Catalog # 442-4165
Supplier:  KARTELL
Specifications
  • Bezeichnung:
    Magnetrührer, luft- oder wasserbetrieben
  • Drehzahlbereich:
    0 - 800 min⁻¹
  • Overall dimensions:
    Ø×H: 129×61,3
  • Max. Rührmenge H₂O:
    1 L
  • Plattengröße:
    128 mm
  • Plattenmaterial:
    ABS
  • Gewicht:
    0,26 kg
  • VE:
    1
Specifications
About this item
Magnetic stirrer with ABS housing that has no electric motor but is powered by either air (1 - 2,5 kg/cm2 ;15 - 40 psi) or water pressure.
  • Ideal for environments where flammable solvents and acid vapours are in high concentration
  • No electric motor so risk of sparking hazard is removed
  • Corrosion proof plastic construction
  • Can be used on the bench or clamper to a 12 mm Ø stand
Ordering information: Retort rods Ø 12 mm and stand to be ordered separately