Magnetrührer, Variomag Mono Direct
Catalog # 442-3118
Supplier: THERMO H + P LABORTECHNIK
Specifications
- Bezeichnung:Magnetrührer, Mono Direct, UK-Stecker
- Modell:Mono Direct
- Drehzahlbereich:130 - 1200 min⁻¹
- B×T×H:180×215×35 mm
- Max. Rührmenge H₂O:3000 ml
- Plattengröße:180×215 mm
- Plattenmaterial:Edelstahl
- Leistungsaufnahme:1 or 5 W
- Gewicht:1,4 kg
- VE:1
Specifications
About this item
Der ideale Magnetrührer für tägliche Rühranwendungen.
- Robuste Konstruktion mit Edelstahlgehäuse und Analogsteuerung
- Wartungs- und verschleißfreier Magnetantrieb
- Automatikanlauf für sanften Rühranlauf
- Kann bei −10 bis +40 °C (95% relative Luftfeuchtigkeit) eingesetzt werden
IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 32