Magnetrührer, Mini MR standard IKAMAG®
Artikelnr. 444-1145
Lieferant: IKA
Spezifikationen
- Bezeichnung:Mini MR Standard Magnetrührer, EU/CH/UK-Stecker
- Seq:001
- Modell:Mini MR standard
- Drehzahlbereich:0 - 2500 min⁻¹
- B×T×H:115×129×37 mm
- Max. Rührmenge H₂O:1000 ml
- Plattengröße:115×115 mm
- Plattenmaterial:Polyester
- Motorleistung Aufnahme/Abgabe:3/2 W
- Gewicht:0,25 kg
- VE:1
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Kleiner Magnetrührer mit weißer Stellfläche, ideal zur Beobachtung von Farbreaktionen.
- Stufenlos einstellbare Drehzahl
- Verwendung bei 5 bis 40 °C (80% relative Luftfeuchtigkeit) in Brutschränken oder Kühlräumen möglich
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 42
Certifications: IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 42