Specifications
- Temperaturbereich:RT bis 450 °C
- Bezeichnung:CB302 magnetic hotplate stirrer
- Modell:CB302
- Stromzufuhr:1250 W
- Drehzahlbereich:100 - 1500 min⁻¹
- B×T×H:300×365×105 mm
- Heizausgabe:1200 W
- Beheizte Zone:200×200 mm
- Max. Rührmenge H₂O:15 L
- Plattengröße:300×300 mm
- Plattenmaterial:Keramik
- Gewicht:7 kg
- VE:1
Specifications
About this item
Die Temperaturwarnlampe des CB 302 und SB 302 blinkt, so lange die Temperatur der Heizplatte oder der Flüssigkeit über 50 °C bleibt und funktioniert auch dann, wenn das Gerät ausgeschaltet, aber noch an die Stromversorgung angeschlossen ist. Starke Magnete und der Motor ermöglichen Rührdrehzahlen bis 1500 min⁻¹ und Volumina bis 15 L. Das Modell SB302 verfügt über eine robuste Heizplatte mit einer Aluminium-/Silikon-Legierung, die den Erschütterungen des täglichen Gebrauchs standhält. Das 600-W-Heizelement und die gute Wärmeübertragung dieses Materials ermöglichen schnelles Aufheizen und gewährleisten eine gleichmäßige Temperaturverteilung über die gesamte Heizplatte. Das Modell CB302 verfügt über eine leicht zu reinigende Glaskeramik-Platte mit hervorragender Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit, die sehr hohe Temperaturen ermöglicht. Die Kanten der Platte werden nicht so heiß, so dass ein Verbrennungsrisiko reduziert wird. Mit Befestigungsmöglichkeit für Stativstäbe.
- Choice of chemically resistant ceramic or robust aluminium top
- Safety features include 'hot' warning light and independent safety circuit
- BioCote® antimicrobial protection
IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 31