Magnetrührer mit Heizplatte, MR Hei-Tec
Magnetrührer mit Heizplatte und elektronischer Temperaturregelung sowie Digitalanzeige für Nenndrehzahl und Temperatur. Keramikbeschichtete Siluminplatte sorgt für hervorragende Wärmeleitung und -verteilung und ist äußerst kratz- und chemikalienbeständig. Eine unabhängige Sicherheitsschaltung schaltet die Heizung ab, wenn die Nenntemperatur der Heizplatte um 25 °C überschritten wird. Elektronische Strombegrenzung zum Schutz des Motors. TRIAC garantiert lange Lebensdauer.
- Digitalanzeige für Geschwindigkeit und Temperatur
- Steuerkreis für zusätzliche Sicherheit und Heizplattenabschaltung durch zwei unabhängige Temperaturfühler
- Stecker für elektronische Temperaturregelung (über optionalen PT1000 Fühler)
- Mittlerer Temperaturbereich: bis zu 250 °C, Regelgenauigkeit der Temperatur mit optionalem PT1000 Fühler: ±1 °C
IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 32.
Frequently Bought Together