Rotator, BagRotator
Leistungsstarker und stabiler Rotator zum effektiven Mischen von Transferbeuteln oder anderen versiegelten Beuteln. Durch den sanften Mischvorgang bleiben Thrombozyten und andere Probenbestandteile in Suspension ohne Beschädigungsrisiko erhalten. Der robuste Motor gewährleistet Zuverlässigkeit und Reproduzierbarkeit, der schwere Fuß verhindert ein Umkippen des Geräts.
- Speziell entwickelte Körbe sorgen für sichere Fixierung der Beutel und können bis zu 40 Standard-Transferbeutel (300 ml) aufnehmen
- Überkopf-Rotation der Beutel bei fester Drehzahl, unabhängig von der Anzahl der Beutel
- Effizientes Mischen des Inhalts bei beinahe allen versiegelten Beutelarten
Frequently Bought Together