Vortex-Mixer, VORTEX Genius 3
Vortex-Mixer mit drei austauschbaren Aufsätzen und verschiedenen Einsätzen für unterschiedliche Anwendungen. Mikrozentrifugenröhrchen, Mikrotiterplatten, sogar Rundkolben oder 250-ml-Erlenmeyerkolben können mit dem speziell entwickelten Gurt befestigt werden. Die Aufsätze rasten in jeder Position sicher am Gerät ein. Das Gerät ist stabil bei hohen Geschwindigkeiten und robust dank beschichtetem Zinkdruckguss.
- Kompaktes Design
- Großer Geschwindigkeitsbereich, stufenlos einstellbar
- Touch- oder Dauerbetrieb
- Kann bei 5 bis 40 °C (80% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend) in einem Inkubator oder Kühlraum verwendet werden
IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 21
* Abhängig von Aufsatz und Beladung
: IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 21
:
: Bestellinformation: Standardaufsatz für Reagenzgläser oder Kleingefäße (412-0099) ist im Lieferumfang enthalten.
:
: * je nach Aufsatz und Beladung
Vortex-Mixer mit drei austauschbaren Aufsätzen und verschiedenen Einsätzen für unterschiedliche Anwendungen. Mikrozentrifugenröhrchen, Mikrotiterplatten, sogar Rundkolben oder 250-ml-Erlenmeyerkolben können mit dem speziell entwickelten Gurt befestigt werden. Die Aufsätze rasten in jeder Position sicher am Gerät ein. Das Gerät ist stabil bei hohen Geschwindigkeiten und robust dank beschichtetem Zinkdruckguss.
- Kompaktes Design
- Großer Geschwindigkeitsbereich, stufenlos einstellbar
- Touch- oder Dauerbetrieb
- Kann bei 5 bis 40 °C (80% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend) in einem Inkubator oder Kühlraum verwendet werden
IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 21
* Abhängig von Aufsatz und Beladung
: IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 21
:
: Bestellinformation: Standardaufsatz für Reagenzgläser oder Kleingefäße (412-0099) ist im Lieferumfang enthalten.
:
: * je nach Aufsatz und Beladung
- Catalog No:
- 412-0098
- 412-0115
- 412-0116
- Modell:
- VORTEX Genius 3
- VORTEX Genius 3
- VORTEX Genius 3
- Schüttelbewegung:
- Kreisend
- Kreisend
- Kreisend
- Orbit:
- 4 mm
- 4 mm
- 4 mm
- Drehzahlbereich:
- 500 - 2500 min⁻¹*
- 500 - 2500 min⁻¹*
- 500 - 2500 min⁻¹*
- Motor Aufnahme/Abgabe:
- 58/10 W
- 58/10 W
- 58/10 W
- B×T×H:
- 127×149×136 mm
- 127×149×136 mm
- 127×149×136 mm
- Gewicht:
- 4,5 kg
- 4,5 kg
- 4,5 kg
Product Family Options
- Bezeichnung
Specifications
Cat. No.412-0098ModellVORTEX Genius 3SchüttelbewegungKreisendOrbit4 mmDrehzahlbereich500 - 2500 min⁻¹*Max. KapazitätMotor Aufnahme/Abgabe58/10 WB×T×H127×149×136 mmGewicht4,5 kgTemperaturbereich- VORTEX Genius 3, UK-Stecker-
Specifications
Cat. No.412-0115ModellVORTEX Genius 3SchüttelbewegungKreisendOrbit4 mmDrehzahlbereich500 - 2500 min⁻¹*Max. KapazitätMotor Aufnahme/Abgabe58/10 WB×T×H127×149×136 mmGewicht4,5 kgTemperaturbereich - VORTEX Genius 3, CH-Stecker-
Specifications
Cat. No.412-0116ModellVORTEX Genius 3SchüttelbewegungKreisendOrbit4 mmDrehzahlbereich500 - 2500 min⁻¹*Max. KapazitätMotor Aufnahme/Abgabe58/10 WB×T×H127×149×136 mmGewicht4,5 kgTemperaturbereich
Accessories
- BezeichnungFür
- BezeichnungFür
- BezeichnungFür
- BezeichnungFür
- BezeichnungFür
- BezeichnungFür
- BezeichnungFür
- 441-0036Microtitre plate attachment for 1 standard microtitre plate**Dauerbetrieb1 * 1 ST - 43,50 €
- BezeichnungFür
- BezeichnungFür
- BezeichnungFür