AuftragsverfolgungKontakt
Vortex-Schüttler, PV-1
Vortex-Schüttler, PV-1
PV-1 Vortex-Schüttler
Artikelnr. 444-0359
Anbieter:   GRANT INSTRUMENTS
Vortex-Schüttler, PV-1
Artikelnr. 444-0359
Anbieter:  GRANT INSTRUMENTS
Vortex-Schüttler, PV-1
Vortex-Schüttler, PV-1
PV-1 Vortex-Schüttler
Preis
261,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Für schonendes bis kräftiges Mixen und Resuspensionieren von Pellets in 0,5 ml, 1,5 ml, 15 ml und 50 ml Röhrchen. Der PV-1 ist so klein, dass er in Ihre Hand passt, bietet dabei aber eine kompromisslose Leistung.
  • Regelbare Drehzahl
  • Dauerbetrieb oder Tastenstart
  • Druckempfindliche Schale für Röhrchen mit 28 mm Durchmesser
  • Gumminoppen verhindern “wandern”  und absorbieren die Vibration
  • Einsatzbereich bei 4 bis 40 °C Umgebungs-Temperatur (80% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend) in Kühlräumen oder Inkubatoren
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    PV-1 Vortex-Schüttler
  • Cat. No.:
    444-0359
  • Modell:
    PV-1
  • Max. Ø der Röhrchen (mm):
    28,5 mm
  • Orbit:
    4 mm
  • B×T×H:
    90×150×80 mm
  • Max. Kapazität:
    50 ml
  • Schüttelbewegung:
    Kreisend
  • Stromversorgung:
    Externes Netzteil: 12 V, 320 mA
  • Drehzahlbereich:
    750 - 3000 min⁻¹
  • Gewicht:
    1,1 kg