ContactUsLinkComponent
Kühl-/Heiz-Blockthermostat für Reaktionsgefäße, ThermoStat™ plus
  460-1124
 :  EPPENDORF
undefined
Kühl-/Heiz-Blockthermostat für Reaktionsgefäße, ThermoStat™ plus
  460-1124
 :  EPPENDORF
  • Gewicht:
    5 kg
  • Temperierbereich:
    * Von 30 unterhalb Raumtemperatur bis 99 °C
  • Bezeichnung:
    ThermoStat™ plus, UK-Stecker
  • B×T×H:
    220×250×125 mm
  • Kühlgeschwindigkeit:
    6 °C/min zwischen 99 und 25 °C
    1,5 °C/min zwischen 25 und -5 °C
  • Aufheizgeschwindigkeit:
    5 °C/min
  • Temperiergenauigkeit:
    ±1,0 bei 0 °C
    ±0,5 bei 37 °C
    ±1,0 bei 90 °C
  • Motorleistung Aufnahme:
    75 W
  • Temperatureinstellung:
    −5...+99 °C
  • VE:
    1
Der benutzerfreundliche ThermoStat™ plus ermöglicht ein exaktes Temperieren aller gängigen Laborgefäße. Zu den Anwendungen gehören Enzymreaktionen, Transformation, Denaturierung von DNA, RNA und Proteinen, Lagerung von Enzymen und Nukleinsäuren bei vorgegebenen Temperaturen, Zelllyse, In-vitro-Translation, -Ligation und -Hybridisierung.
  • Die Peltier-Technologie ermöglicht eine präzise Temperaturregelung durch aktives Kühlen und Temperieren
  • Bis zu vier Zeitphasen und Temperaturebenen können nacheinander individuell programmiert werden
  • Die Laufzeit für den linearen Übergang zwischen zwei Temperaturebenen kann individuell programmiert werden
  • Timer-Funktion: 0:01 bis 9:59 Std. oder Dauerbetrieb
  • RS232-Schnittstelle für die Fernbedienung und Dokumentation
IP protection class according to DIN EN 61010: IP 20
 : IP-Schutzart gemäß DIN EN 61010: IP 20
 : Thermoblöcke sind nicht im Lieferumfang enthalten. Benötigte Thermoblöcke müssen separat bestellt werden.
 : * Obergrenze hängt vom verwendeten Thermoblock ab