ContactUsLinkComponent
Vielkolbenschüttler, VKS 75 A control
Catalog # 444-9421
undefined
Vielkolbenschüttler, VKS 75 A control
Catalog # 444-9421
Specifications
  • Orbit:
    26 mm
  • Schüttelbewegung:
    kreisend
  • Bezeichnung:
    VKS 75 control, Stand-Kreisschüttler
  • Seq:
    01
  • Modell:
    VKS 75 A control
  • Max. load:
    75 kg
  • Plattform B×T:
    760×600 mm
  • Drehzahl:
    20 - 200 min⁻¹
  • Gewicht:
    110 kg
  • B×T×H:
    1050×835×250 mm
  • VE:
    1
Specifications
About this item
Große Hochleistungskreisschüttler für Dauerbetrieb und eine Beladung bis 75 kg geeignet. Dank der Auswahl an optionalen Aufsätzen kann eine Vielzahl unterschiedlicher Gefäße in verschiedenen Ausführungen eingesetzt werden.
  • Digitale Anzeige mit einem neuen programmierbare Steuerung mit erweiterter Funktionalität
  • Dauerbetrieb oder programmierbar
  • Stufenlos einstellbare Drehzahlsteuerung
  • Verwendung zwischen 5 und 50 °C (85% relative Luftfeuchtigkeit) im Kühlraum
  • Vielzahl an Zubehör erhältlich, mit 3-etagigem Aufsatzgestell können bis zu 6 Universaltablare geschüttelt werden
Ordering information: Wird ohne Schüttelplatte oder Rack-System geliefert; Zubehör muss separat bestellt werden.
Trays and racks for VKS shaker, 1st tier
Product Information