AuftragsverfolgungKontakt
Zubehör für Thermoschüttler für Mikroröhrchen, PHMT
Zubehör für Thermoschüttler für Mikroröhrchen, PHMT
Anbieter:   GRANT INSTRUMENTS
Zubehör für Thermoschüttler für Mikroröhrchen, PHMT
Anbieter:  GRANT INSTRUMENTS
Zertifikate
Zubehör für Thermoschüttler für Mikroröhrchen, PHMT
Zubehör für Thermoschüttler für Mikroröhrchen, PHMT
13 Optionen unten verfügbar
Product Details & Documents
Product Family Options
Produktinformationen
  • Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Ersatz-Block für PSC18
    20× 0,5 ml und 12× 1,5 ml Reaktionsgefäße
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 371,00 €
    371,00 €
    1 * 1 ST
       371,00 €
  • Ersatz-Block für PSC24N
    24× 1,5 ml Mikroröhrchen
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 371,00 €
    371,00 €
    1 * 1 ST
       371,00 €
  • Ersatz-Block für PSC24
    24× 2,0 ml Mikroröhrchen
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 371,00 €
    371,00 €
    1 * 1 ST
       371,00 €
  • Ersatz-Block für PSC32
    20× 0,2 ml und 12× 1,5 ml Mikroröhrchen
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 371,00 €
    371,00 €
    1 * 1 ST
       371,00 €
  • Ersatz-Block für PSC96
    96-Well-Mikroplatte
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 371,00 €
    371,00 €
    1 * 1 ST
       371,00 €
  • Interchangeable block, PSC4-50
    4×50 ml conical tubes
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 378,00 €
    378,00 €
    1 * 1 ST
       378,00 €
  • Interchangeable block, PSC8-15
    8×15 ml conical tubes
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 378,00 €
    378,00 €
    1 * 1 ST
       378,00 €
  • Interchangeable block, PSC8-5
    8×5 ml conical tubes
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 378,00 €
    378,00 €
    1 * 1 ST
       378,00 €
  • Interchangeable block, PSC20-12
    20×12 mm diameter round bottom tubes
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 378,00 €
    378,00 €
    1 * 1 ST
       378,00 €
  • Interchangeable block, PSC20-CUV
    20×10 mm cuvettes
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 378,00 €
    378,00 €
    1 * 1 ST
       378,00 €
  • Interchangeable block, PSC24-CRYO-L
    24×3.6 - 4.5 ml cryotubes
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 378,00 €
    378,00 €
    1 * 1 ST
       378,00 €
  • Interchangeable block, PSC24-CRYO-S
    24×1 - 1.8 ml cryotubes
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 378,00 €
    378,00 €
    1 * 1 ST
       378,00 €
  • Interchangeable block, PSC32-05
    32×0.5 ml microtubes
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 378,00 €
    378,00 €
    1 * 1 ST
       378,00 €