ContactUsLinkComponent
Gekühlte Schüttelinkubatoren, multi-funktional, Enviro-Genie®
undefined
Gekühlte Schüttelinkubatoren, multi-funktional, Enviro-Genie®
  • Catalog No:
  • 444-9163
  • Modell:
  • Enviro-Genie
  • Temperaturbereich:
  • 4…75 °C
  • Temperaturkonstanz:
  • ±0,1 °C
  • Temperature uniformity:
  • ±0,5 °C
  • Kapazität:
  • 4,5 kg
  • Temperaturgenauigkeit:
  • ±0,2 °C
  • B×T×H:
  • 622×495×368 mm
  • Timer:
  • Programmable to 99 hours
  • Drehzahlbereich:
  • 1 - 35 rpm (rotating), 1 - 1000 rpm (stirring; including stir reverse)
  • Gewicht:
  • 36 kg
  • Kammervolumen:
  • 24 l
  • Display:
  • Backlit LCD
Frequently Bought Together