VWR®, Rohrrotator
Über diesen Artikel
Durch das einzigartige Rotatordesign ist diese Einheit für eine breite Palette von Mischanwendungen in der Biochemie, Molekularbiologie und Histochemie geeignet. Die Drehspießanordnungen ermöglichen das Mischen der Röhrchen in vertikaler, horizontaler oder jeder beliebigen Position dazwischen. Daher ist ein schonendes Mischen in horizontaler Position für Anwendungen wie die Hybridisierung problemlos möglich. Alternativ erzeugt die Rotation bei vertikal positionierten Röhrchen eine Taumelbewegung, die zum Mischen von Proben in Blutröhrchen geeignet ist. Die beiden Hälften des Drehspießes können unabhängig voneinander eingestellt werden, um die Vielseitigkeit zu erhöhen und das Mischen zu optimieren.
- Einstellbarer Mischwinkel durch einfaches Drehen der Platte – kein Werkzeug erforderlich
- Kann bei 4 bis 65 °C im Kühlraum oder Inkubator verwendet werden
- Rotisserie-Baugruppen für verschiedene Rohrgrößen erhältlich
- Formgehäuse und Drehspießplatten sind leicht zu reinigen
- Leichtgewichtige Einheit mit kleiner Stellfläche für einfaches Manövrieren und Transportieren
Zertifizierung:
Zubehördetails:
Bestellinformation:
Lieferumfang: Der Röhrchenrotator wird mit einer Drehspießeinheit für 36×1,5/2,0 ml Mikroröhrchen geliefert; andere Drehspießeinheiten müssen separat bestellt werden.
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten:
Serviceleistungen:
1 Optionen unten verfügbar
Product Details & Documents
Durch das einzigartige Rotatordesign ist diese Einheit für eine breite Palette von Mischanwendungen in der Biochemie, Molekularbiologie und Histochemie geeignet. Die Drehspießanordnungen ermöglichen das Mischen der Röhrchen in vertikaler, horizontaler oder jeder beliebigen Position dazwischen. Daher ist ein schonendes Mischen in horizontaler Position für Anwendungen wie die Hybridisierung problemlos möglich. Alternativ erzeugt die Rotation bei vertikal positionierten Röhrchen eine Taumelbewegung, die zum Mischen von Proben in Blutröhrchen geeignet ist. Die beiden Hälften des Drehspießes können unabhängig voneinander eingestellt werden, um die Vielseitigkeit zu erhöhen und das Mischen zu optimieren.
- Einstellbarer Mischwinkel durch einfaches Drehen der Platte – kein Werkzeug erforderlich
- Kann bei 4 bis 65 °C im Kühlraum oder Inkubator verwendet werden
- Rotisserie-Baugruppen für verschiedene Rohrgrößen erhältlich
- Formgehäuse und Drehspießplatten sind leicht zu reinigen
- Leichtgewichtige Einheit mit kleiner Stellfläche für einfaches Manövrieren und Transportieren
Zertifizierung:
Zubehördetails:
Bestellinformation:
Lieferumfang: Der Röhrchenrotator wird mit einer Drehspießeinheit für 36×1,5/2,0 ml Mikroröhrchen geliefert; andere Drehspießeinheiten müssen separat bestellt werden.
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten:
Serviceleistungen:
Dokumente
444-0500
Bilder 360
VWR® for Stirring, Mixing, Shaking And Blending
Produktliteratur
Spezifikationen für diese Produktfamilie
Spezifikationen
- Catalog No:
- 444-0500
- 444-0501
- 444-0502
- Modell:
- Röhrchenrotator
- Röhrchenrotator
- Röhrchenrotator
- Kapazität:
- 36×1,5/2,0-ml-Röhrchen oder 10×10 /15-ml-und 16×5/7-ml-Röhrchen oder 6×50-ml-Röhrchen
- 36×1,5/2,0-ml-Röhrchen oder 10×10 /15-ml-und 16×5/7-ml-Röhrchen oder 6×50-ml-Röhrchen
- 36×1,5/2,0-ml-Röhrchen oder 10×10 /15-ml-und 16×5/7-ml-Röhrchen oder 6×50-ml-Röhrchen
- Schüttelbewegung:
- Rotierend
- Rotierend
- Rotierend
- Drehzahl:
- 20 min⁻¹ (fixiert)
- 20 min⁻¹ (fixiert)
- 20 min⁻¹ (fixiert)
- Winkel:
- Frei einstellbare Platten von horizontal nach vertikal
- Frei einstellbare Platten von horizontal nach vertikal
- Frei einstellbare Platten von horizontal nach vertikal
- B×T×H:
- 239×127×153 mm
- 239×127×153 mm
- 239×127×153 mm
- Betriebstemperatur:
- 4...65 °C
- 4...65 °C
- 4...65 °C
- Gewicht:
- 2 kg
- 2 kg
- 2 kg
- Max. load:
- 0,8 kg
- 0,8 kg
- 0,8 kg
Spezifikationen
Product Family Options
Produktinformationen
- BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- Spezifikationen:
Mehr
Specifications
Cat. No.444-0500ModellRöhrchenrotatorKapazität36×1,5/2,0-ml-Röhrchen oder 10×10 /15-ml-und 16×5/7-ml-Röhrchen oder 6×50-ml-RöhrchenSchüttelbewegungRotierendDrehzahl20 min⁻¹ (fixiert)WinkelFrei einstellbare Platten von horizontal nach vertikalB×T×H239×127×153 mmBetriebstemperatur4...65 °CGewicht2 kgMax. load0,8 kg - Avantor Rotator, CH-SteckerArtikel gestrichen-Spezifikationen:
Mehr
Specifications
Cat. No.444-0501ModellRöhrchenrotatorKapazität36×1,5/2,0-ml-Röhrchen oder 10×10 /15-ml-und 16×5/7-ml-Röhrchen oder 6×50-ml-RöhrchenSchüttelbewegungRotierendDrehzahl20 min⁻¹ (fixiert)WinkelFrei einstellbare Platten von horizontal nach vertikalB×T×H239×127×153 mmBetriebstemperatur4...65 °CGewicht2 kgMax. load0,8 kg - Avantor Rotator, UK-SteckerArtikel gestrichen-Spezifikationen:
Mehr
Specifications
Cat. No.444-0502ModellRöhrchenrotatorKapazität36×1,5/2,0-ml-Röhrchen oder 10×10 /15-ml-und 16×5/7-ml-Röhrchen oder 6×50-ml-RöhrchenSchüttelbewegungRotierendDrehzahl20 min⁻¹ (fixiert)WinkelFrei einstellbare Platten von horizontal nach vertikalB×T×H239×127×153 mmBetriebstemperatur4...65 °CGewicht2 kgMax. load0,8 kg
Accessories
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- 444-0503Ersatz-Rotationselement für 36 Reaktionsgefäße à 1,5/2,0 mlEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 67,80 €
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- 444-0504Rotationselement für 10x10/15 und 16x5/7 ml RöhrchenEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 69,00 €
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis