Kühl-Gefrierkombination für pharmazeutische Anwendungen, PHCbi
Die genaue und gleichmäßige Temperaturverteilung garantiert die Haltbarkeit von Impfstoffen, Reagenzien und biologischen Proben.
- Optischer und akustischer Alarm bei Temperatur-Unter- bzw. -Überschreitung, Stromausfall und geöffneter Tür (15 Minuten verzögert)
- Mikroprozessorsteuerung mit digitaler Temperaturanzeige, Eigendiagnose-Funktion und Speichersicherung
- Mechanische Luftumwälzung
- Türverschluss mit Schloss und Sichtfenster in den Türen
- Alarmsystem mit Anschluss zur Fernauslösung
Temperaturbereich: Kühleinheit +2 bis +14 °C; Gefriereinheit –20 bis –30 °C
- Catalog No:
- 472-0011
- Modell:
- MPR-414F
- Best.-Nr.:
- 472-0011
- Temperatur:
- +2...+14/-20...-30 °C
- Display:
- LED
- Alarm:
- auditive and visual
- Anschlüsse:
- 2
- Einschübe / Schubladen:
- 5 shelves (refrigerator), 1 shelf (freezer)
- Türtyp:
- 4 solid swing doors
- Verriegelung:
- Yes
- Material:
- Edelstahl/gefärbtes Aluminium
- Besonderheiten:
- with 4 castors and 2 adjustable feet
- Gewicht:
- 126 kg
Frequently Bought Together