Pumpe, Kolbensiphon
Artikelnr. COLL5900
Lieferant: NRG DEVELOPMENTS
Spezifikationen
- Förderleistung:10 l/min
- Bezeichnung:Piston siphon pump with PE suction tube (590 mm), for containers up to 60 litres
- Seq:01
- VE:1
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Kolbenbetriebene Siphonpumpe. Dank des anpassbaren Stopfens lässt sich die Pumpe mit verschiedenen Behältern verwenden.
- Mit PE-Saugschlauch
- Für Trommeln bis zu 205 Liter