Saugheber
Saugheber, LDPE/PVC, 9 l/min, 1000 mm, 15 mm
Artikelnr. 223-1513
Anbieter: BURKLE
Springe zu:
Product Details & Documents
Saugheber aus LDPE/PVC.
- Gute Sicht auf das Medium durch transparente Schläuche
- Mit Absperrhahn
- Ideal für gelegentliches Abfüllen von Flüssigkeiten
Einfach zu bedienende Modelle für schnelles Abfüllen von wässrigen Flüssigkeiten von höher stehenden in tiefer stehende Gebinde. Funktion nach dem Heberprinzip: Flüssigkeit braucht nur einmal angesaugt werden. Nicht zum Abfüllen von starken Säuren und Laugen geeignet.
Spezifikationen
- Förderleistung:9 l/min
- Bezeichnung:Saugheber
- Material:LDPE/PVC
- Eintauch-Tiefe:1000 mm
- Rohr Ø:15 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.