AuftragsverfolgungKontakt
Auge, 3× | Avantor
Auge, 3×
Auge in 6-teilig, 90×90×150 mm
Artikelnr. 761-0005
Marketsource
Anbieter:   3B Scientific
Auge, 3×
Artikelnr. 761-0005
Anbieter:  3B Scientific
Marketsource
Auge, 3×
Auge, 3×
Auge in 6-teilig, 90×90×150 mm
Preis
232,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Dieses Modell ist zerlegbar in: beide Hälften der weißen Augenhaut mit Hornhaut und Augenmuskelansätzen, beide Hälften der Aderhaut mit Netzhaut und Iris, Linse und Glaskörper.
  • Auf Sockel
  • 6-teilig
  • 3-fache Größe
Dimensions: 9×9×15 cm
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Auge in 6-teilig
  • B×T×H:
    90×90×150 mm