ContactUsLinkComponent
Drying Cabinets
undefined
Drying Cabinets
  • Catalog No:
  • 466-0082
  • 466-0084
  • Temperaturbereich:
  • Umgebungstemperatur +5…65 °C
  • Umgebungstemperatur +5…65 °C
  • Nutzinhalt:
  • 1000 L
  • 1000 L
  • Umlufttyp:
  • Natürliche Umluft
  • Forcierte Umluft
  • Einlegeböden (Positionen):
  • 4 (28)
  • 4 (28)
  • Max. Beladung pro Einschub:
  • 20 kg
  • 20 kg
  • No. of doors:
  • 2
  • 2
  • Innen B×T×H:
  • 1150×590×1480 mm
  • 1150×590×1480 mm
  • Ext. B×T×H:
  • 1160×610×1630 mm
  • 1160×610×1630 mm
  • Gewicht:
  • 124 kg
  • 124 kg
  • Max. Stromverbrauch:
  • 2500 W
  • 2500 W
Frequently Bought Together