Immediate Comparison Software, Trace
Trace Software
Artikelnr. 630-3042
Anbieter: MOTIC
Springe zu:
Product Details & Documents
Trace bietet die Möglichkeit, zwei Moticams oder mehrere Mikroskopkameras an Ihren Computer anzuschließen und so ein direktes Vergleichsbild zu erhalten.
- Verwandeln Sie Ihre Mikroskope in Vergleichsmikroskope und halten Sie auf kostengünstige Weise Vorträge über die Forensik
- Mehr als nur ein Bildvergleich: Sie können Bilder in Echtzeit überlagern und retuschieren
- Authentifizieren Sie eine Handschrift in Sekundenschnelle, oder bestimmen Sie, ob zwei Stoffstücke vom derselben Charge stammen
- Trace ist einfach zu installieren und anzuwenden und bietet eine umfassende Plattform zur Auswertung von auf Vergleichsbildern basierenden Berichten mit genauen Messungs- und Bearbeitungstools
- Funktioniert sowohl auf PCs als auch auf Macs…
Spezifikationen
- Bezeichnung:Trace Software