Homogenisator, TH220-PCR mit OmniTip-Kit
Artikelnr. 432-1861
Lieferant: OMNI INTERNATIONAL
Spezifikationen
- Max. Viskosität:10000 mPas
- Drehzahlbereich:5000 - 35000 min⁻¹
- Bearbeitbares Volumen H₂O:0,03 - 100 ml
- Bezeichnung:OmniTips Kit, inkl. TH220-Antriebsmotor, OmniTip Generatorfühler aus Kunststoff (je 6 für hartes und weiches Gewebe)
- Modell:TH220-PCR
- Motorleistung:125 W
- Gewicht:0,54 kg
- B×T×H:51×51×160
- VE:1
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Handgerät, Volumenbereich 0,03 bis 100 ml.
Ein 125 Watt starker, leiser Homogenisator, der bei weniger als 72 db funktioniert. Mit einem bequemen Schiebeschalter, mit dem die variablen Betriebsdrehzahlen von 5000 bis 35 000 min-₁ durch Antippen gesteuert werden können. Mit dem entsprechendem Generator ideal für die Molekularbiologie.
- Ergonomisches Design für komfortables Halten
- Nahezu jede Gewebeprobe kann verarbeitet werden
- OmniTips aus Kunststoff sind ideal für kleine Proben oder zur Vermeidung von Kreuzkontamination
- OmniTips können bei 250 °C bis zu 7 Mal autoklaviert und bei Bedarf wiederverwendet werden
- EZ-Connect Generatorfühler sind für dieses Gerät mit 5, 7, 10 und 20 mm Durchmesser erhältlich
Delivery: OmniTip Adapter und 12 OmniTips aus Kunststoff (je 6 zur Verarbeitung von hartem und weichem Gewebe) sind im enthalten.