ContactUsLinkComponent
Reihenheizbank für Kolben, KI 16 / KI 26
  705-0466
 :  GERHARDT
undefined
Reihenheizbank für Kolben, KI 16 / KI 26
  705-0466
 :  GERHARDT
  • Für Rundkolben:
    250 - 750 ml
  • Heizleistung:
    3480 W
  • Bezeichnung:
    Six positions, for flasks from 250 to 750 ml, power 3480 W
  • B×T×H:
    900×225×130 mm
  • Kolbeninhalt:
    250 - 750 ml
  • VE:
    1
  • Typ:
    KI 26, 6 place flask heater, max. 650 °C, 400 V AV 3P+N/115
Max. 600° C. Heizgeräte für 4 oder 6 Kolben. Mehrstellen-Heizgeräte für Kolben von 50 bis 750 ml. Die spiralförmigen Heizelemente verfügen über einen Edelstahlreflektor. Stufenlose Leistungsregelung jeder Heizstelle. Überstromschutzschalter mit Kontrolllampe für jede Heizungsposition. Eine Vielzahl von Zubehör ist verfügbar, bitte fragen Sie nach Details.
  • Temperatur bis 600 °C regelbar
  • Mit unabhängigem Regler für jede Heizstelle
 : Supplied with mains cable and manual. Kjeldahl flasks and support rods are available separately.