Meker-Fisher Brenner, 1300 °C
Artikelnr. 451-0009
Lieferant: BOCHEM
Spezifikationen
- Heizleistung:1300 °C
- Max. temp.:1300 °C
- Bezeichnung:Meker-Fisher burner
- Ø Kopf:30 mm
- VE:1
- Für:All gases
- Ø×H:30×160 mm
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Nickel plated.
- Mit Luftregulierung
- Stellschraube für Gasregulierung
Höhe: 200 mm
Head Ø: 30 mm