AuftragsverfolgungKontakt
Gel-Analyse-Software, Bio-1D
Software Bio-1D, 1 Lizenz
Artikelnr. VILB141010011
Anbieter:   Vilber Lourmat
Gel-Analyse-Software, Bio-1D
Artikelnr. VILB141010011
Anbieter:  Vilber Lourmat
Gel-Analyse-Software, Bio-1D
Gel-Analyse-Software, Bio-1D
Software Bio-1D, 1 Lizenz
Preis
1 730,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Bio-1D ist eine professionelle, intuitiv bedienbare Software zur Analyse unterschiedlichster Messdaten des Fluoreszenz-, Bio- und Chemilumineszenz-Imagings. Die Software arbeitet mit DNA, RNA, Proteinen, Polynukleotiden, Petrischalen, Mikroplatten, Pflanzen und in vivo-Darstellungen.
  • Transformiert 1D-Gele in 3D-Ergebnisse
  • Automatische Erkennung von Spuren und Banden mittels One Click-Detector™-Funktion
  • Analyse kann als Template gespeichert und wiederverwendet werden, um Routine-Auswertungen zu beschleunigen
  • Hochmoderne Algorithmen-Analyse
  • Erhältliche Software-Module umfassen Berechnung des Molekulargewichts, Volumenquantifzierung, Array-Analyse und Bildvergrößerung
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Software Bio-1D, 1 Lizenz
  • Seq:
    01