ContactUsLinkComponent
behrotest® DET Ergänzungsset DFE 100 für die Fett-Extraktion
Catalog # 701-0070
Supplier:  BEHR
behrotest® DET Ergänzungsset DFE 100 für die Fett-Extraktion
Catalog # 701-0070
Supplier:  BEHR
Specifications
  • Typ:
    DFE 100
  • Bezeichnung:
    Ergänzungsset für die Fett-Extraktion
  • VE:
    1
Specifications
About this item
Das DFE 100-Ergänzungsset umfasst folgende Komponenten:
5 Reaktionsgefäße, 250 ml 65/250
5 Übergangsstücke M 2965
5×100 ml Fdettextraktoren EZ 100/HAHN
5 Rückflusskühler für EZ 100 Extraktor RFK 100
Ordering information: Nur in Verbindung mit der DET-Basiseinheit (DBAS, 705-0023). Für weiteres Zubehör/Ergänzungssets für die DET-Basiseinheit wenden Sie sich bitte an Ihr Avantor Vertriebszentrum.